Learn More
L-Lysine hydrochloride, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Specifications
Nombre del producto químico o material | L-Lysine hydrochloride |
Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
Fórmula lineal | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl |
Beilstein | 3563889 |
Envase | Frasco de plástico |
Nombre IUPAC | (2S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.65 |
Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
Cantidad | 1 kg |
Show More |