Learn More
Diisocianato de éster de L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055734
88.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
45172-15-4
C10H14N2O4
226.23
MFCD08276480
IGWTZHMYJZZIGC-IMWMWJONNA-N
s-ethyl 2,6-diisocyanatohexanoate, l-lysine ethyl ester diisocyanate, ethyllysine diisocyanate, ethyllysine diisocyanate;, ksc005q3n, lysine ethyl ester diisocyanate;, l-lysine diisocyanate ethyl ester, l-lysine ethyl ester diisocyanate;, ethyl 2s-2,6-diisocyanatohexanoate, s-2,6-diisocyanatohexanoic acid ethyl ester
71440643
ethyl (2S)-2,6-diisocyanatohexanoate
CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
45172-15-4
C10H14N2O4
226.23
MFCD08276480
IGWTZHMYJZZIGC-IMWMWJONNA-N
s-ethyl 2,6-diisocyanatohexanoate, l-lysine ethyl ester diisocyanate, ethyllysine diisocyanate, ethyllysine diisocyanate;, ksc005q3n, lysine ethyl ester diisocyanate;, l-lysine diisocyanate ethyl ester, l-lysine ethyl ester diisocyanate;, ethyl 2s-2,6-diisocyanatohexanoate, s-2,6-diisocyanatohexanoic acid ethyl ester
71440643
ethyl (2S)-2,6-diisocyanatohexanoate
CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el campo de los colorantes.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,19 g/l).
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Color Amarillo a marrón
Índice de refracción 1.4572
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.19g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Forma física Líquido viscoso