Learn More
Clorhidrato de L-leucinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-153666
15.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10466-61-2
C6H15ClN2O
166.65
MFCD00013012
VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
2733199
(2S)-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10466-61-2
C6H15ClN2O
166.65
MFCD00013012
VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
2733199
(2S)-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Leucinamide hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 244°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +9° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica + 9
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo