Learn More
L-Lactide 98, +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044995
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4511-42-6
C6H8O4
144.13
MFCD00070594
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
107983
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4511-42-6
C6H8O4
144.13
MFCD00070594
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
107983
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
L-Lactide upon polymerization gives poly(lactic acid), which finds many useful properties like biodegradable and nontoxic to the human body and the environment. Its polymer, poly-l-lactide is utilized in the repairing of orbital posterior floor fracture. Further, it is used as biomedical materials for tissue regeneration, matrices for drug delivery systems and alternatives for commercial polymeric materials to reduce the impact on the environment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Lactide
pH 3.0
Punto de fusión 95°C to 99°C
Punto de ebullición 255°C
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.4475
Beilstein 82124
Información de solubilidad Soluble in chloroform,and methanol. Slightly soluble in benzene.
Nombre IUPAC 3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza ≥98%