Learn More
L-isoleucina, multicompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog Number p-5391640
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
73-32-5
C6H13NO2
131.18
MFCD00064222 MFCD00004268
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
6306
CHEBI:17191
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
73-32-5
C6H13NO2
131.18
MFCD00064222 MFCD00004268
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
6306
CHEBI:17191
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Envase Frasco de polietileno
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Grado Multi-Compendial/Farmacopea Europea
Cantidad 100 g