Learn More
Alfa Aesar™ L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64640.03
Detalles adicionales : CAS : 56782-52-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491919
  • 15.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
56782-52-6
195.687
QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
6453390
CCC(C)C(C(=O)OCC)N.Cl
C8H18ClNO2
MFCD09953729
l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate;hydrochloride
Especificaciones
L-Isoleucine ethyl ester hydrochloride
C8H18ClNO2
4710859
QQGRWNMNWONMOO-LEUCUCNGSA-N
ethyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate;hydrochloride
6453390
Powder
White
56782-52-6
MFCD09953729
l-isoleucine ethyl ester hydrochloride, h-ile-oet.hcl, ethyl l-isoleucinate hydrochloride, l-isoleucine ethyl ester hcl, 2s,3s-ethyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, isoleucine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine ethylester hcl, ksc497o6p, l-isoleucineethylesterhydrochloride
CCC(C)C(C(=O)OCC)N.Cl
195.687
195.69
98%
1g
Videos
SDS Documentos