Learn More
L-histidina, base libre, ≥99 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11314429
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Precursor de la histamina por acción de la histidina decarboxilasa
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo cristalino