Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mm)
L-glutamina (200 mm)
Marca:  Gibco™ 25030032
4.42 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11534546
  • 6.64€ / 20 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH. La L-glutamina Gibco™ es una solución madre de 200 mM lista para usar que actúa como un suplemento de cultivo celular. La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, pero generalmente se sitúa en el intervalo de 2–6 mM.
También ofrecemos el suplemento Gibco™ GlutaMAX™ como una alternativa estable a la L-glutamina.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales de dos instalaciones
La L-glutamina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-glutamina Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
cGMP, norma ISO 13485, FDA
L-glutamina (200 mM), 20 ml, concentración 100X, forma líquida, participa en la formación de nucleótidos de purina y pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, L-glutamina es una solución madre 200 mM lista para su uso
Líquido
Cultivo de células de mamífero
Para uso diagnóstico in vitro
De –5 a –20 °C
100 X
L-glutamina
20 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso diagnóstico in vitro.