Learn More
Monohidrato de sal monopotásica del ácido L-glutámico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023556
32.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6382-01-0
C5H11KNO5
204.243
MFCD00150343
VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
87237506
ácido (2S)-2-aminopentanodioico; potasio;hidrato
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6382-01-0
C5H11KNO5
204.243
MFCD00150343
VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
87237506
ácido (2S)-2-aminopentanodioico; potasio;hidrato
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate acts as a common excitatory neurotransmitter like the agonist at kainate, N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) and quisqualate receptors in central nervous system. It is also used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de sal monopotásica del ácido L-glutámico actúa como un neurotransmisor excitador común como el agonista en los receptores de kainato, N-metil-D-aspartato (NMDA) y los receptores quiscuálicos en el sistema nervioso central. También se utiliza en el cultivo celular como componente de la solución de aminoácidos no esenciales MEM.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Punto de fusión 115°C to 118°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25 (185.23 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Cantidad 250 g