Learn More
Clorhidrato de éster de dibencilo de ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055103
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
4561-10-8
MFCD00035103
4561-10-8
MFCD00035103
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de clorhidrato de éster de dibencilo de ácido L-glutámico se utiliza como intermediario en la síntesis farmacéutica y química. También se utiliza en la investigación de medicina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Color Blanco
Fórmula molecular C17H38ClN
Sinónimo tetradecyltrimethylammonium chloride, myristyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium chloride, trimethyltetradecylammonium chloride, 1-tetradecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, n-tetradecyltrimethylammonium chloride, rmv7nju3fx, unii-rmv7nju3fx, trimethyl tetradecyl azanium chloride, tetradecyl trimethyl ammonium chloride
Clave InChI CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC Trimetil(tetradecil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 291.95
PubChem CID 20708
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.84
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo