Learn More
Alfa Aesar™ L-Glutamic acid 1-methyl ester, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H63279.03
Detalles adicionales : CAS : 6384-08-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449898
  • 33.00€ / 1 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Solubility
Soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Especificación
6393-01-7
136.20
BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
160824
2,5-dimethylbenzene-1,4-diamine
C8H12N2
MFCD00171677
2,5-dimethyl-1,4-benzenediamine, 4-amino-2,5-dimethylaniline, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-p-phenylenediamine, 2,5-diamino-p-xylene, 2,5-dimethylphenylene-1,4-diamine, 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinonediamine, ccris 8118, 1,4-dimethylphenylene-2,5-diamine, unii-re400vn2b4
CHEBI:53613
CC1=CC(=C(C=C1N)C)N
Especificación
L-Glutamic acid 1-methyl ester
C8H12N2
1707273
BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylbenzene-1,4-diamine
160824
161.16
98%
145°C (decomposition)
6393-01-7
MFCD00171677
2,5-dimethyl-1,4-benzenediamine, 4-amino-2,5-dimethylaniline, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-p-phenylenediamine, 2,5-diamino-p-xylene, 2,5-dimethylphenylene-1,4-diamine, 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinonediamine, ccris 8118, 1,4-dimethylphenylene-2,5-diamine, unii-re400vn2b4
CC1=CC(=C(C=C1N)C)N
136.20
CHEBI:53613
Powder
White
1g