Learn More
Éster 1-metilo del ácido L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054855
28.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6384-08-3
MFCD00171677
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6384-08-3
MFCD00171677
L-Glutamic acid 1-methyl ester nonessential amino acid that is important to the mammalian central nervous system. It is also a neurotransmitter for cone photoreceptors in the human brain and is used as a treatment for patients who have liver disease accompanied by encephalopathy (a condition termed ‘hepatic coma’).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid 1-methyl ester
Punto de fusión 145°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula molecular C8H12N2
Beilstein 1707273
Sinónimo 2,5-dimethyl-1,4-benzenediamine, 4-amino-2,5-dimethylaniline, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-p-phenylenediamine, 2,5-diamino-p-xylene, 2,5-dimethylphenylene-1,4-diamine, 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinonediamine, ccris 8118, 1,4-dimethylphenylene-2,5-diamine, unii-re400vn2b4
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1N)C)N
Nombre IUPAC 2,5-dimetilbenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 136.20
PubChem CID 160824
ChEBI CHEBI:53613
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 1 g
Forma física Polvo