Learn More
L(-)-Epinefrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-125355
23.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51-43-4
MFCD00002204
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
5816
CHEBI:28918
4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51-43-4
MFCD00002204
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
5816
CHEBI:28918
4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benzeno-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-Epinephrine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 208.0°C to 211.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H13NO3
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Cantidad 1 g
Beilstein 13, 830
Índice Merck 15, 3674
Condición de rotación específica − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotación específica − 51.50
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Peso molecular (g/mol) 183.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino