Learn More
L-cistina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021435
24.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
MFCD00064228
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
MFCD00064228
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
L-Cystine is used as an antioxidant, protecting tissues against radiation and pollution. It finds application in protein synthesis. It is required for utilization of vitamin B6 and is useful in healing burns and wounds. It is also is required by certain malignant cell lines in the culture medium as well as for the growth of certain micro-organisms. It is useful in the stimulation of hematopoietic system and promotes the formation of white and red blood cells. It is an active ingredient in medications used to treat dermatitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Punto de fusión >240°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1728094
Índice Merck 14,2782
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1.68
Cantidad 50 g