Learn More
L-cisteína hidrato de clorhidrato, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734466
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
345909-32-2
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00065606
IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
23462
Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
345909-32-2
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00065606
IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
23462
Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
El hidrato de clorhidrato de L-cisteína, número de CA S 7048-04-6, también conocido como hidrocloruro de L-cisteína monohidrato, es una sal soluble del aminoácido no esencial, L-cisteína.Se utiliza comúnmente como nucleófilo en varias reacciones químicas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El hidrato de hidrocloruro de L-cisteína es un aminoácido proteinogénico no esencial que se utiliza comúnmente en reacciones químicas, por ejemplo, la cadena lateral de tiol en la cisteína a menudo participa en reacciones enzimáticas como nucleófilo.
Aplicación
• El hidrato de hidrocloruro de L-cisteína desempeña un papel importante como inhibidor de la histidina amoniaco-liasa con la capacidad de interferir con la acción de la histidina amoniaco-liasa.
•En reacciones químicas, el hidrato de hidrocloruro de L-cisteína se utiliza como materia prima para la producción de S-carboximetil-L-cisteína, base de L-cisteína y N-acetil-L-cisteína.
•Este compuesto también tiene actividad antioxidante.
• Se ha utilizado en protocolos de laboratorio para separar neuronas ganglionares radiculares posteriores.
•Este compuesto se aplica para estudiar el efecto inhibidor del hidrato de hidrocloruro de L-cisteína en la prevención del pardeamiento enzimático de las manzanas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride hydrate
Punto de fusión 175°C
Amonio 100ppm max.
Color Blanco o incoloro
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101.0%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal HCl·xH2O
Hierro (Fe) 20ppm max.
Beilstein 04, 506
Pérdida por secado 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg)
Índice Merck 14, 2781
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
Rotación específica +5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfato 300ppm max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.61
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0% (on dried substance)
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.