Learn More
Clorhidrato de L-cisteína, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228575
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
52-89-1
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00064553
IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
60960
ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico; clorhidrato
Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
52-89-1
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00064553
IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
60960
ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico; clorhidrato
Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride
Punto de fusión 175.0°C to 181.0°C
Color Blanco a marrón
Análisis elemental 22.29 to 23.43 % C 8.67 to 9.11 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,2778
Rotación específica + 7.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.