Learn More
L(+)-Citrulina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10004013
342.00 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
253.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(+)-Citrulline
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 2330
Condición de rotación específica + 25.50 (20.00°C c=8,6N HCl)
Rotación específica + 25.5
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmitancia 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina