Learn More
L(+)-Citrulina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736034
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
372-75-8
C6H13N3O3
175.19
MFCD00064397
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
9750
CHEBI:16349
ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(+)-Citrulline
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 2330
Rotación específica + 25.5
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmitancia 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina