Learn More
L(-)-Camphorsulfonic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 263640250
Detalles adicionales : CAS : 35963-20-3 Peso : 0.08000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10207600
  • 31.40€ / 25 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
35963-20-3
232.3
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
5771688
[(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid
C10H16O4S
MFCD00064158
l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
CHEBI:55401
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Especificaciones
L(-)-Camphorsulfonic acid
Glass bottle
White to Beige
25g
98%
MFCD00064158
16,58
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid and ethyl,acetate,practically insoluble in ether,soluble in chloroform and alcohol
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
232.3
CHEBI:55401
Crystalline Powder
Authentic
− 22.00
198.0°C
35963-20-3
C10H16O4S
11,316
l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
[(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid
5771688
232.3
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • L(-)-Camphorsulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos