Learn More
L(-)-Camphor, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 108190500
Detalles adicionales : CAS : 464-48-2 Peso : 0.21000kg Transport : UN number : 2717 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10636914
  • 209.20€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
464-48-2
152.237
DSSYKIVIOFKYAU-OIBJUYFYSA-N
444294
(1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
C10H16O
MFCD00064148
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
CHEBI:15397
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)C)C
Especificaciones
L(-)-Camphor
64°C
Glass bottle
− 32.00
White to Yellow
50g
C10H16O
07, 134
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)C)C
152.237
CHEBI:15397
Adhering Crystals or Crystalline Powder
Technical
64g/mL
Authentic
− 32.00 (20.00°C c=10,alcohol)
204.0°C
178.0°C to 180.0°C
464-48-2
MFCD00064148
15, 1734
DSSYKIVIOFKYAU-OIBJUYFYSA-N
(1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
444294
152.24
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • L(-)-Camphor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación