Learn More
L(-)-Alcanfor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777803
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
464-48-2
C10H16O
152.24
MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
444294
CHEBI:15397
(1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
464-48-2
C10H16O
152.24
MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
444294
CHEBI:15397
(1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-Camphor
Punto de fusión 178.0°C to 180.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 204.0°C
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 134
Índice Merck 15, 1734
Rotación específica − 32.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/800mL water (25°C) (giving a colloidal solutio. Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%
Grado Técnico
Forma física Cristales adherentes o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Camphor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.