Learn More
L-butionina-(S,R)-sulfoximina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4112257
220.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83730-53-4
C8H18N2O3S
222.31
MFCD00067000
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
l-buthionine-sulfoximine, l-buthionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, l-buthionine-s,r-sulfoximine, l-buthionine s,r-sulfoximine, l-bso, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl-, 2s, l-buthionine sr-sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, l, l-buthionine-s,r-sulphoximine
119565
ácido (2S)-2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico
CCCCS(=N)(=O)CCC(C(=O)O)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83730-53-4
C8H18N2O3S
222.31
MFCD00067000
KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
l-buthionine-sulfoximine, l-buthionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, l-buthionine-s,r-sulfoximine, l-buthionine s,r-sulfoximine, l-bso, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl-, 2s, l-buthionine sr-sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, l, l-buthionine-s,r-sulphoximine
119565
ácido (2S)-2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico
CCCCS(=N)(=O)CCC(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Buthionine-(S, R)-sulfoximine
Punto de fusión 234.0°C to 235.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCCH(NH2)CH2CH2S(O)(=NH)(CH2)3CH3
Cantidad 1 g
Rotación específica + 33.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.