Learn More
Acetato de L-bornilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72149
20.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5655-61-8
C12H20O2
196.29
MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
bornyl acetate, -bornyl acetate
44630108
Acetato de [(1R,3S)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanil]
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5655-61-8
C12H20O2
196.29
MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
bornyl acetate, -bornyl acetate
44630108
Acetato de [(1R,3S)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanil]
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Bornyl acetate
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.9875g/mL
Punto de ebullición 223°C to 224°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4620 to 1.465
Cantidad 5 g
Beilstein 06,82
Índice Merck 15,1341
Gravedad específica 0.9875
Rotación específica -38
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido