Learn More
L(-)-borneol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72139
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
464-45-9
C10H18O
154.25
MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
--borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
1201518
CHEBI:15394
(1S,3R,4S)-4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ol
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
464-45-9
C10H18O
154.25
MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
--borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
1201518
CHEBI:15394
(1S,3R,4S)-4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ol
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-Borneol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 204°C to 208°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 06,72
Índice Merck 15,134
Condición de rotación específica − 36.20 (20.00°C c=5,C2H5OH)
Rotación específica -36.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Borneol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.