Learn More
Alfa Aesar™ L-Aspartic acid, 99%, low metals content
Marca:  Alfa Aesar™ 043317.36
Detalles adicionales : CAS : 56-84-8 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309478
  • 61.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
56-84-8
133.103
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
5960
(2S)-2-aminobutanedioic acid
C4H7NO4
MFCD00002616
l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
CHEBI:17053
C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Especificación
L-Aspartic acid
56-84-8
MFCD00002616
14,840
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
(2S)-2-aminobutanedioic acid
5960
133.1
99%
>300°C (decomposition)
Odorless
Low metals content
C4H7NO4
1723530
l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
133.103
CHEBI:17053
Powder
1.66g/mL
500g