missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ L-Asparagine tert-butyl ester, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H63803.03

Detalles adicionales : CAS : 25456-86-4 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15490689

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

25456-86-4
188.227
VLLGKVRQXXHELH-YFKPBYRVSA-N
6995006
CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)N)N
C8H16N2O3
MFCD00190755
h-asn-otbu, l-asparagine tert-butyl ester, s-tert-butyl 2,4-diamino-4-oxobutanoate, l-asparagine t-butyl ester, l-asparagine, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2s-2-amino-3-carbamoylpropanoate, h-asn-obut, tert-butyl l-asparaginate, asparagine tert-butyl ester, l-asparagine-t-butyl ester
tert-butyl (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoate

Especificaciones

L-Asparagine tert-butyl ester
C8H16N2O3
h-asn-otbu, l-asparagine tert-butyl ester, s-tert-butyl 2,4-diamino-4-oxobutanoate, l-asparagine t-butyl ester, l-asparagine, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2s-2-amino-3-carbamoylpropanoate, h-asn-obut, tert-butyl l-asparaginate, asparagine tert-butyl ester, l-asparagine-t-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)N)N
188.227
188.22
98%
25456-86-4
MFCD00190755
VLLGKVRQXXHELH-YFKPBYRVSA-N
tert-butyl (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoate
6995006
Solid
1g
Videos
SDS Documentos