Learn More
L-Ascorbic Acid ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15548694
608.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Vidrio
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Nombre del producto químico o material L-Ascorbic Acid
Envase Vidrio
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.13
Grado ACS