Learn More
Ácido L-(+)-ascórbico 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316218
54.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
L-Ascorbic acid is an important nutrient and antioxidant. L-ascorbic acid is frequently used as a processing aid or as a preservative in certain nutrients or food components. It is also utilized in the synthetic polymer industry, in photo processing and in metal technology. Miscellaneous uses have been proposed in cosmetics, fibers, preservation of blood, preservation of cut plants, cleaning agents and in assay reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-(+)-Ascorbic acid
Punto de fusión ∽191°C (decomposition)
Densidad 1.65 g/mL
Cantidad 500 g
Beilstein 84272
Índice Merck 14,830
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo