Learn More
L-Arginine monohydrochloride, Merck Millipore
For biochemistry
Marca:  Merck Millipore 1015430050
Detalles adicionales : CAS : 1119-34-2 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50 g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10071050
  • 50.98€ / 50 g
Envío estimado: 01-02-2022
Descripción
Descripción
  • Sustrato de óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO).
  • Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
  • Nota de análisis:
    • Ensayo (titulación del ácido perclórico, calculada sobre la sustancia seca): ≥ 99,0 %
    • Identidad (espectro IR): pasa la prueba
    • Aspecto: blanco a casi blanco, polvo fino
    • Aspecto de la solución (1 mol/l, agua): transparente e incoloro
    • Rotación de la especificación (α 20/D, 50 g/l, ácido clorhídrico 1 mol/l, calc. sobre sustancia seca): Desde 21,0 hasta 22,0°
    • Absorción UV (260 nm; 1 mol/L; 1 cm; agua): ≤ 0,20
    • Absorción UV (280 nm; 1 mol/L; 1 cm; agua): ≤ 0,05
    • Sulfato (SO4): ≤ 0,01 %
    • Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
    • As (arsénico): ≤ 0,0005 %
    • Ca (calcio): ≤ 0,001 %
    • Co (cobalto): ≤ 0,0005 %
    • Fe (hierro): ≤ 0,0005 %
    • K (potasio): ≤ 0,0005 %
    • Mg (magnesio): ≤ 0,0005 %
    • Na (sodio): ≤ 0,005 %
    • Zn (zinc): ≤ 0,0005 %
    • NH4 (amonio): ≤ 0,01 %
    • Aminoácidos extraños: ≤ 0,3 %
    • Otras sustancias positivas de ninhidrina: ≤ 0,2 %
    • Pérdida en el secado (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Especificaciones
99% dry basis (perchloric acid titration)
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1
C6H14N4O2 · HCl
210.66
Polvo
730 g/L
1119-34-2
1.42 g/cm3 (at 20°C)
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
MFCD00064550
5.7 (20°C, 100 g/L in H2O)
[H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Especificaciones
Polvo
99% dry basis (perchloric acid titration)
C6H14N4O2 · HCl
α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Hidrógeno cloruro de ácido (2S)-2-amino-5-[(diaminometiliden)amino]pentanoico
730 g/L
5.7 (20°C, 100 g/L in H2O)
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1119-34-2
C6H15ClN4O2
MFCD00064550
1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1
[H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
210.66
1.42 g/cm3 (at 20°C)
50 g