Learn More
L-Arginine, Free Base, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24504
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
Ácido (2S)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
La L-arginina es un aminoácido esencial utilizado en aplicaciones de investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Arginine, Free Base
Punto de fusión 223°C
pH 11.4
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Pérdida por secado 0.3% max.
Índice Merck 15, 770
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica +26.3 to +27.7° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Arginine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2