Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-arginina, 98+ %
Catalog Number p-3345385
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
La L-arginina se utiliza para tratar las afecciones del corazón y de los vasos sanguíneos, entre las que se incluyen insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), dolor torácico, presión arterial alta y enfermedad de las arterias coronarias. Desempeña un papel vital en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular debido a que es antiaterogénica, antiisquémica, antiagregante plaquetario y antitrombótica. Actúa como estimulante del crecimiento y participa en el tratamiento de la disfunción erectil en los hombres. Es un ingrediente importante de la pasta de dientes que proporciona un alivio eficaz para los dientes sensibles.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol. Insoluble en éter etílico
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Arginine
Punto de fusión 226 °C (descomposición)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Beilstein 1725413
Índice Merck 14,780
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Nombre IUPAC 2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]ácido pentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 25 g
Rotación óptica +26° (c=1.6 in 6N HCl)
Sensibilidad Air Sensitive