Learn More
L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 442920050
Detalles adicionales : CAS : 13404-22-3 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377651
  • 86.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13404-22-3
181.66
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
11275390
CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
C7H16ClNO2
MFCD00035524
h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
tert-butyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
Especificación
13404-22-3
C7H16ClNO2
h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
tert-butyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride
11275390
Solid or Crystalline Powder
5g
99%
MFCD00035524
Glass bottle
CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
181.66
181.66
White
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride