Learn More
L-5-hidrato de hidroxitriptófano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11451698
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4350-09-8
MFCD00064341
CHEBI:17780
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4350-09-8
MFCD00064341
CHEBI:17780
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-5-Hydroxytryptophan hydrate
Punto de fusión 258°C (decomposition)
Fórmula molecular C11H12N2O3
Número UN UN2811
Beilstein 88200
Índice Merck 14,4847
Sinónimo 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
Clave InChI LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 220.23
PubChem CID 439280
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 1 g
Rotación óptica −33° (c=1 in Water)