Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-5-hidroxitriptófano, 99 %
45.30€ - 514.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10336980
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
148290010
1 g Frasco de vidrio
45.30€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10143480
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
148290050
5 g Frasco de vidrio
155.00€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10330164
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
148290250
25 g Frasco de vidrio
514.00€
25 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024