Learn More
Ácido L(-)-3-Fenil-láctico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779431
18.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20312-36-1
C9H9O3
165.17
MFCD00004244
VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
444718
CHEBI:43065
ácido (2S)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20312-36-1
C9H9O3
165.17
MFCD00004244
VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
444718
CHEBI:43065
ácido (2S)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-3-Phenyllactic acid
Punto de fusión 121°C to 125°C
Color Beige amarronado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(OH)CO2H
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Rotación específica -18.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o copos