Learn More
L-2-Aminoadipic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 302920010
Detalles adicionales : CAS : 1118-90-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422855
  • 59.70€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1118-90-7
161.157
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
92136
(2S)-2-aminohexanedioic acid
C6H11NO4
MFCD00002636
l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
CHEBI:37023
C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
Especificación
L-2-Aminoadipic acid
Glass bottle
+20° to +24° (25°C, 589nm) (c=2, 5N HCl)
1g
1118-90-7
C6H11NO4
MFCD00002636
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
(2S)-2-aminohexanedioic acid
92136
161.16
≥97.5%
Authentic
+22° (25°C c=2,5 NHCl)
White
98%
98%
HOC(CH)3CH(NH)COH
l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
C(CC(C(=O)O)N)CC(=O)O
161.157
CHEBI:37023
Solid
Videos
SDS Documentación