Learn More
L(-)-2-Amino-3-fenil-1-propanol, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 183870250
Detalles adicionales : CAS : 3182-95-4 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10006283
  • 330.00€ / 25 g
Envío estimado: 08-10-2021
3182-95-4
151.21
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
447213
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
C9H13NO
MFCD00004732
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
(2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
Especificaciones
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Frasco de vidrio
-23
90°C to 94°C
3182-95-4
C9H13NO
MFCD00004732
Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
151.21
151.21
98%
Authentic
- 23.00 (22.00°C c=1.2,1N HCl)
Blanco a amarillo
25g
98%
C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
(2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
447213
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados