Learn More
L(-)-2-Amino-3-fenil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777300
19.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3182-95-4
C9H13NO
151.21
MFCD00004732
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
447213
(2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3182-95-4
C9H13NO
151.21
MFCD00004732
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
447213
(2S)-2-amino-3-fenilpropan-1-ol
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Punto de fusión 90°C to 94°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Cantidad 1 g
Rotación específica -23
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.