Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de vinilo KSR™
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Description
- Puño deslizante para ponérselos y quitárselos fácilmente
- Ideal para un uso prolongado durante aplicaciones de trabajo de baja exigencia
- Agarre mejorado para manipular objetos pequeños y difíciles
Specifications
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | PVC |
Color | Canela |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | 2121A |
Para utilizar con (aplicación) | Inspección, montaje y fabricación de metales |
Estilo de puño de los guantes | Abierto |
Show More |