Learn More
Ksp-Cadherin Rabbit, Clone: CDH16/1532R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1014-RBM2-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909707
  • 408.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Ksp-Cadherin
Cell Surface with some cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CDH16
Recombinant human full-length CDH16 protein
130kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
1014
Immunohistochemistry
CDH16/1532R
Unconjugated
NP_001191674
Rabbit
IgG kappa
Normal kidney or renal cell carcinoma.
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.