missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRT76 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA554059

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

Código de producto. 15771991

  • 514.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Immunogen sequence: LETKWELLQQ QTTGSGPSSL EPCFESYISF LCKQLDSLLG ERGNLEGELK SMQDLVEDFK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 81%.

KRT76 Polyclonal antibody specifically detects KRT76 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones

Especificaciones

KRT76
Polyclonal
Unconjugated
KRT76
2310001L23Rik; CK-2P; cytokeratin 2; cytokeratin-2P; HUMCYT2A; K2P; K76; Kb9; keratin 2p; keratin 76; keratin 76, type II; keratin, type II cytoskeletal 2 oral; Keratin-76; KRT2B; KRT2P; KRT76; masticatory epithelia keratin 2p; type II keratin Kb9; type-II keratin Kb9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51350
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q01546
KRT76
Recombinant protein corresponding to Human KRT76
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Research Use Only