Learn More
Abnova™ KPNA1 (Human) Recombinant Protein
Human KPNA1 full-length ORF ( AAH02374.1, 1 a.a. - 538 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003836-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16167171
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MTTPGKENFRLKSYKNKSLNPDEMRRRREEEGLQLRKQKREEQLFKRRNVATAEEETEEEVMSDGGFHEAQINNMEMAPGGVITSDMIEMIFSKSPEQQLSATQKFRKLLSKEPNPPIDEVISTPGVVARFVEFLKRKENCTLQFESAWVLTNIASGNSLQTRIVIQAGAVPIFIELLSSEFEDVQEQAVWALGNIAGDSTMCRDYVLDCNILPPLLQLFSKQNRLTMTRNAVWALSNLCRGKSPPPEFAKVSPCLNVLSWLLFVSDTDVLADACWALSYLSDGPNDKIQAVIDAGVCRRLVELLMHNDYKVVSPALRAVGNIVTGDDIQTQVILNCSALQSLLHLLSSPKESIKKEACWTISNITAGNRAQIQTVIDANIFPALISILQTAEFRTRKEAAWAITNATSGGSAEQIKYLVELGCIKPLCDLLTVMDSKIVQVALNGLENILRLGEQEAKRNGTGINPYCALIEEAYGLDKIEFLQSHENQEIYQKAFDLIEHYFGTEDEDSSIAPQVDLNQQQYIFQQCEAPMEGFQL
Especificaciones
Especificaciones
AAH02374.1
karyopherin alpha 1 (importin alpha 5)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KPNA1
GST
3836
Wheat germ expression system
10 μg
IPOA5, NPI-1, RCH2, SRP1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer