Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta esmerilada (90 mm) Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Diseñado para el análisis de filtración de grandes volúmenes de líquidos corrosivos o muestras con altas cargas de partículas que tenderían a obstruir un filtro de 47 mm de diámetro
Marca: DWK Life Sciences 953835-0090
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Esta unidad también se recomienda para filtrar grandes volúmenes de disolventes para HPLC.
- La conexión de vidrio esmerilado elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
- Cada aparato se suministra con un embudo de 1000 ml; 90 mm, porosidad de 40 a 60 micrómetros, base de soporte de vidrio fritado; abrazadera de aluminio anodizado y matraz de filtración.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Conjunto para microfiltración | |
Vidrio | |
2 L |