Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tilting Repeating Dispensers
Click to view available options
Capacidad:
16.9 oz., 500 mL
Junta cónica estándar:
24/40
Dispensación por volumen (métrico):
15mL
Descripción
Includes
One clamp
Fixed-volume models, from 5 to 100mL
- Made entirely of glass
- Fixed-volume dispensing head secured by a polyacetal standard taper clamp
- Tilt flask back to fill to designated volume, forward to dispense
- Available in many different flask capacities
Especificaciones
Capacidad | 16.9 oz., 500 mL |
Altura (imperial) | 8.07 in. |
Altura (métrico) | 205 mm |
Anchura (imperial) | 11.41 in. |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 33.81 oz. |
Incluye | Fixed volume dispensing head, Polyacetal standard taper clamp |
Material | Glass |
Junta cónica estándar | 24/40 |
Dispensación por volumen (métrico) | 15mL |