Learn More
DWK Life Sciences Septum de PTFE/silicona de repuesto Kontes™
Para tubos de RMN de rosca de la marca Kontes K897635-0800 y K897735-1300 y tapones con la parte superior abierta.
Marca: DWK Life Sciences 774161-0924
Detalles adicionales : Peso : 0.02400kg
Descripción
- Excelente para su uso con tapones de parte superior abierta para acceder al contenido del recipiente con una jeringa
- El revestimiento de PTFE muy resistente a productos químicos mantiene la integridad del contenido
- El dorso de caucho de silicona permite la punción repetida a través del sellado
- Resiste la perforación
- Esterilizable en autoclave
- Se recomienda su uso en todos los muestreadores automáticos que utilicen viales de rosca
Especificaciones
Septos | |
Cara de PTFE muy resistente a productos químicos que mantiene la integridad del contenido, dorso de caucho de silicona que permite la punción repetida a través del sellado | |
Tubos de NMR de rosca Kontes™ K8976350800 y K897735130 y tapón de rosca con parte superior abierta de 24 mm; todos los muestreadores automáticos utilizan viales de rosca |
Caucho de silicona de PTFE | |
0,254 mm (0,010 pulgadas) (PTFE), 2,286 mm (0,090 pulgadas) (caucho de silicona) |