Learn More
DWK Life Sciences Accesorios para cromatografía Flex-Column: adaptador con rosca hembra 1/4-28 a conexión Luer hembra
Este conector ETFE FLEX-COLUMN™ es un adaptador hembra con rosca 1/4-28 para Luer hembra.
Marca: DWK Life Sciences 420407-2003
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Conector de ETFE FLEX-COLUMN™
- Rosca Luer hembra a hembra de 1/4 pulg -28
- Caja de 1
Especificaciones
Adaptador | |
Luer hembra a hembra | |
Etileno tetrafluoroetileno |
0.25-28 | |
Flex-Column |