Learn More
DWK Life Sciences Tubos de jeringa de FEP Kontes™
Este tubo está pensado para facilitar la conexión a CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ y ULTRA-WARE™
Marca:  DWK Life Sciences 420823-0014
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15323924
  • 228.00€ / 3 metros
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de FEP (etileno propileno fluorado)
  • Longitud del tubo de 10 pies
  • Tubos disponibles con diámetro interno de 5/32 pulg y diámetro externo de 1/4 pulg o con diámetro interno de 1/16 pulg y diámetro externo de 1/8 pulg
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de PTFE y FEP
0,156 in
10 pies
FEP y PTFE
Aplicaciones de baja presión
0,635 cm
3,48 m