Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 3mm NMR Tubes
Each tube meets rigid specifications for wall thickness, variation and camber so as to assure precise measurements and reproducibility.
261.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0.11 in.
Material Borosilicate Glass
Material del cierre Polyethylene
Tipo de tapón Compression-fit
Diámetro exterior (métrico) 3 mm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Peralte (imperial) Concentricidad (imperial) Intensidad de campo Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Peralte (imperial) Concentricidad (imperial) Intensidad de campo Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
11883133
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
897840-0000
± 0,00635 mm (± 0,00025 pulgadas) ± 0,0127 mm (± 0,0005 pulgadas) De 600 a 800 MHz 7 pulg
261.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Precision-manufactured tubes designed for use in high-resolution NMR spectroscopy that characterizes organic molecules through measurement of the resonant frequencies of atomic nuclei. Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions.
  • Made from Type I borosilicate glass
  • Wall thickness: 0.01118 in. (0.28cm)
  • Wall variation and camber depend, in part, on tube length
  • All sample tubes come with plastic compression-fit caps and sandblasted marking spots
Especificaciones
Especificaciones
0.11 in.
Polyethylene
3 mm
2.4 mm
Cap
0.011 in.
Borosilicate Glass
Compression-fit
0.094 in.
Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions
Cylindrical
0.28 mm