Learn More
KLRG1 Golden Hamster, PE, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB74-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932428
  • 89.30€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
KLRG1
2F1
PE
NP_058666
Golden Syrian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
50928
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
IgG
25 μg
Store at 2-4°C.