Learn More
KLRG1 Golden Hamster, PE, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
124.00€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno KLRG1
Clon 2F1
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932428
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB74-PE-25UG
25 μg
124.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15922428
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB74-PE-100UG
100 μg
326.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
KLRG1
0.5mg/mL
Monoclonal
Golden Syrian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
50928
IgG
Protein A/G Purified
2F1
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_058666
Klrg1
Primary
Store at 2-4°C.